Learn More
2-Amino-6-picolin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1824-81-3 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
26.90 CHF - 449.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1824-81-3 |
---|---|
Summenformel | C6H8N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 108.14 |
MDL-Nummer | MFCD00006331 |
InChI-Schlüssel | QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methylMehr anzeigen |
PubChem CID | 15765 |
IUPAC-Name | 6-Methylpyridin-2-Amin |
SMILES | CC1=CC=CC(N)=N1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10409590
|
Thermo Scientific Acros
104400050 |
5 g | Glasflasche |
26.90 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10754401
|
Thermo Scientific Acros
104401000 |
100 g | Glasflasche |
33.60 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10754591
|
Thermo Scientific Acros
104405000 |
500 g | Glasflasche |
115.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10626914
|
Thermo Scientific Acros
104400025 |
2.5 kg | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1824-81-3 | |
108.14 | |
QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N | |
15765 | |
CC1=CC=CC(N)=N1 |
C6H8N2 | |
MFCD00006331 | |
2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methylMehr anzeigen | |
6-Methylpyridin-2-Amin |
Spezifikation
2-Amino-6-picoline | |
1824-81-3 | |
100.0 | |
Gelb | |
103°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00006331 | |
2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methyl | |
QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N | |
6-Methylpyridin-2-Amin | |
15765 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
40°C to 45°C | |
208°C to 209°C | |
Echt | |
C6H8N2 | |
22, V,9, 210 | |
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohols and chlorinated solvents,sparingly soluble in toluene | |
CC1=CC=CC(N)=N1 | |
108.14 | |
108.14 | |
Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Giftig bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Giftig bei Verschlucken.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/ ... anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 217-360-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse US1885000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Amino-6-picoline
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.