Learn More
2-Amino-6-Chlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Amino-6-chlorobenzoic acid is used as intermediate for medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Amino-6-chlorobenzoesäure wird als Zwischenprodukt für die Medizin verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich. Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-6-chlorobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 149°C to 152°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2804041 |
Löslichkeitsinformationen | Very soluble in water. Soluble in methanol. |
Formelmasse | 171.58 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A26Q01A | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10890.09,A10890.06,A10890.14 |
10129317 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10890.09,A10890.06,A10890.14 |
10227401 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10890.09,A10890.06,A10890.14 |
10231579 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10890.09,A10890.06,A10890.14 |
10225354 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10890.09,A10890.06,A10890.14 |