Learn More
2-Amino-5-Hydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11328065
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Amino-5-Hydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328065
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11328065
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08256.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 394-31-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 394-31-0
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD00007870
InChI-Schlüssel HYNQTSZBTIOFKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyanthranilic acid, diabeton, benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy, 2-amino-5-hydroxy benzoic acid, unii-uf9ww3i410, 2-amino-5-hydroxy-benzoic acid, 5-hydroxyanthranillicacid, pubchem15307, 4-amino-3-carboxyphenol, 5-hydroxyanthranillic acid
PubChem CID 164592
IUPAC-Name 2-Amino-5-Hydroxybenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt ∽248°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 2803663
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10238660 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 ArtikelnummerL08256.06,L08256.14
ChargennummerU22J042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 ArtikelnummerL08256.06,L08256.14
Chargennummer10242932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2022 ArtikelnummerL08256.06,L08256.14
Chargennummer10177994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL08256.06,L08256.14
ChargennummerG08Q20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL08256.06,L08256.14
Name des Produkts
2-Amino-5-Hydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >