Learn More
2-Amino-5-Chlorphenylboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11996031
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Amino-5-Chlorphenylboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996031
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11996031
Marke: Thermo Scientific Acros 444470010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1073371-77-3 | C12H17BClNO2 | 253.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073371-77-3
Summenformel C12H17BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 253.53
MDL-Nummer MFCD06795672
InChI-Schlüssel GVJZHGCVSYBPIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 4-chloro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid,pinacol ester, 2-amino-5-chlorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine
PubChem CID 17750205
IUPAC-Name 4-chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(N)C=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 91°C to 93°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 253.54
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2-Amino-5-Chlorphenylboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >