Learn More
2-Amino-5-chlorbenzoxazol 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10453395
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Amino-5-chlorbenzoxazol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10453395 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10453395
Marke: Thermo Scientific Acros
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 61-80-3 | C7H5ClN2O | 168.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-80-3
Summenformel C7H5ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 168.58
MDL-Nummer MFCD00005770
InChI-Schlüssel YGCODSQDUUUKIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zoxazolamine, 2-amino-5-chlorobenzoxazole, 5-chlorobenzo d oxazol-2-amine, flexin, 2-benzoxazolamine, 5-chloro, contrazole, deflexol, flexilon, zoxamin, zoxine
PubChem CID 6103
ChEBI CHEBI:35053
IUPAC-Name 5-Chlor-1,3-Benzoxazol-2-Amin
SMILES NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 180.0°C to 185.0°C
Farbe Braun bis Gelbbraun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 10399
Formelmasse 168.58
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0363442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number103380250,103380050,103380010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2-Amino-5-chlorbenzoxazol 97 %, Thermo Scientific Chemicals >