Learn More
2-Amino-5-brompyrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317339
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Amino-5-brompyrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317339
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11317339
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27465.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59489-71-3
Summenformel C4H4BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 174.001
MDL-Nummer MFCD00235015
InChI-Schlüssel KRRTXVSBTPCDOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromopyrazine, 5-bromo-2-pyrazinamine, 5-bromo-pyrazin-2-ylamine, 2-bromo-5-aminopyrazine, pyrazinamine, 5-bromo, 5-amino-2-bromopyrazine, 5-bromo-2-aminopyrazine, 5-bromopyrazin-2-ylamine, 5-bromopyrazinamine, 2-amino-5-bromo-pyrazineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 599539
IUPAC-Name 5-Bromopyrazin-2-Amin
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromopyrazine
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Menge 5 g
Formelmasse 174
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10245471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberH27465.06,H27465.03
Chargennummer10230689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27465.06,H27465.03
Chargennummer10135897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27465.06,H27465.03
Name des Produkts
2-Amino-5-brompyrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >