Learn More
2-Amino-4-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11451718
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Amino-4-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451718
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11451718
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13964.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-57-0
Summenformel C6H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.13
MDL-Nummer MFCD00007695
InChI-Schlüssel VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-nitroaniline, phenol, 2-amino-4-nitro, 4-nitro-2-aminophenol, p-nitro-o-aminophenol, 4-nitro-2-aminofenol, p-nitroaminofenol, 3-amino-4-hydroxynitrobenzene, 1-nitro-3-amino-4-hydroxybenzene, rodol 42, 2-amino-4-nitrofenolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3613389
ChEBI CHEBI:82383
IUPAC-Name 2-Amino-4-nitrophenol
SMILES NC1=CC(=CC=C1O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-nitrophenol
Schmelzpunkt 141°C to 145°C
Menge 25 g
Beilstein 776533
Formelmasse 154.13
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10115128 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13964.14,A13964.36,A13964.22
Chargennummer10203597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13964.14,A13964.36,A13964.22
Chargennummer10224540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13964.14,A13964.36,A13964.22
ChargennummerI4076A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13964.14,A13964.36,A13964.22
Chargennummer10167091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13964.14,A13964.36,A13964.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-nitrophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Amino-4-nitrophenol
Name des Produkts
2-Amino-4-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >