Learn More
2-Amino-4-methylpyrimidin-5-boronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15421116
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Amino-4-methylpyrimidin-5-boronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421116
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15421116
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54375.MD
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 944401-55-2 | C11H18BN3O2 | 235.09 g/mol
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amin-4-methylpyrimidin-5-boronsäurepinacolester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 944401-55-2
Summenformel C11H18BN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 235.09
MDL-Nummer MFCD18072554
InChI-Schlüssel SYJMHOBGFXCKRG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 52987906
IUPAC-Name 4-Methyl-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyrimidin-2-Amin
SMILES CC1=NC(N)=NC=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methylpyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Synonym 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 4-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-ylamine, 2-amino-4-methylpyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 4-methyl-2-aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-amino-4-methylpyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 4-methyl-5-4, 4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine-2-ylamine, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine-2-ylamine
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 235.09
Reinheit (%) 96%
Name des Produkts
2-Amino-4-methylpyrimidin-5-boronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >