Learn More
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11420284
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420284
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11420284
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13674.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 767-15-7 | C6H9N3 | 123.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 767-15-7
Summenformel C6H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 123.16
MDL-Nummer MFCD00006102
InChI-Schlüssel IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dimethylpyrimidine, acetylacetoneguanidine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine, 4,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine, 4,6-dimethyl-2-aminopyrimidine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl, unii-4s48mi253m, 2-amine-4,6-dimethylpyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl pyrimidine
PubChem CID 13021
IUPAC-Name 4,6-Dimethylpyrimidin-2-Amin
SMILES CC1=CC(C)=NC(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Schmelzpunkt 150°C to 155°C
Menge 25 g
Beilstein 110735
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA13674.22,A13674.14
Chargennummer10249284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog NumberA13674.22,A13674.14
Chargennummer10209483 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2023 Catalog NumberA13674.22,A13674,A13674.14
Chargennummer10206453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberA13674.22,A13674.14
Chargennummer10130372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberA13674.22,A13674.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Name des Produkts
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >