Learn More
2-Amino-4,5-Dimethylthiazol-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15436318
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Amino-4,5-Dimethylthiazol-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436318
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 15436318
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59878.09
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71574-33-9
Summenformel C5H9ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 164.651
MDL-Nummer MFCD00012711
InChI-Schlüssel XYTUTNQRQLAZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethylthiazol-2-amine hydrochloride, 2-amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride, 4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, 2-thiazolamine, 4,5-dimethyl-, monohydrochloride, acmc-209oj8, ksc496i8r, 4,5-dimethylthiazol-2-amine hcl salt, 4,5-dimethylthiazol-2-amine hcl, 2-amino-4,5-dimethyl thiazole hydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16211387
IUPAC-Name 4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amin; Hydrochlorid
SMILES CC1=C(SC(=N1)N)C.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
Schmelzpunkt 273°C to 274°C (decomposition)
Menge 10 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 164.66
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN06J033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2023 Catalog NumberH59878.18,H59878.09
ChargennummerP22I017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog NumberH59878.18,H59878.09
Chargennummer81200999 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH59878.18,H59878.09
Name des Produkts
2-Amino-4,5-Dimethylthiazol-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >