Learn More
2-Amino-3-nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 603-85-0 | C6H6N2O3 | 154.13 g/mol
44.45 CHF - 149.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 603-85-0 |
---|---|
Summenformel | C6H6N2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 154.13 |
MDL-Nummer | MFCD00010875 |
InChI-Schlüssel | KUCWUAFNGCMZDB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | phenol, 2-amino-3-nitro, 2-hydroxy-6-nitroaniline, ccris 2544, unii-a7f97zpu2w, 3-nitro-2-aminophenol, 2-amino-3-nitro-phenol, a7f97zpu2w, 2-amino-3-hydroxynitrobenzene, 1-hydroxy-2-amino-3-nitrobenzene, 2-amino-nitrophenolMehr anzeigen |
PubChem CID | 4115495 |
IUPAC-Name | 2-Amino-3-nitrophenol |
SMILES | NC1=C(O)C=CC=C1[N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10250353
|
Thermo Scientific Acros
382040050 |
5 g | Glasflasche |
44.45 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10075932
|
Thermo Scientific Acros
382040250 |
25 g | Glasflasche |
149.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
603-85-0 | |
154.13 | |
KUCWUAFNGCMZDB-UHFFFAOYSA-N | |
4115495 | |
NC1=C(O)C=CC=C1[N+]([O-])=O |
C6H6N2O3 | |
MFCD00010875 | |
phenol, 2-amino-3-nitro, 2-hydroxy-6-nitroaniline, ccris 2544, unii-a7f97zpu2w, 3-nitro-2-aminophenol, 2-amino-3-nitro-phenol, a7f97zpu2w, 2-amino-3-hydroxynitrobenzene, 1-hydroxy-2-amino-3-nitrobenzene, 2-amino-nitrophenolMehr anzeigen | |
2-Amino-3-nitrophenol |
Spezifikation
2-Amino-3-nitrophenol | |
97.5 | |
215.0°C | |
Echt | |
C6H6N2O3 | |
MFCD00010875 | |
Solubility in water: slightly soluble. | |
NC1=C(O)C=CC=C1[N+]([O-])=O | |
154.13 | |
154.12 | |
Pulver |
603-85-0 | |
100.0 | |
Rot bis braun | |
97.5% min. (HPLC) | |
H2NC6H3(NO2)OH | |
phenol, 2-amino-3-nitro, 2-hydroxy-6-nitroaniline, ccris 2544, unii-a7f97zpu2w, 3-nitro-2-aminophenol, 2-amino-3-nitro-phenol, a7f97zpu2w, 2-amino-3-hydroxynitrobenzene, 1-hydroxy-2-amino-3-nitrobenzene, 2-amino-nitrophenol | |
KUCWUAFNGCMZDB-UHFFFAOYSA-N | |
2-Amino-3-nitrophenol | |
4115495 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 210-060-1
- 2-Amino-3-nitrophenol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.