Learn More
2-Amino-3-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11357349
Verfügbar ab: 24-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Amino-3-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029949
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11357349
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27472.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 603-85-0 | C6H6N2O3 | 154.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-85-0
Summenformel C6H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.13
MDL-Nummer MFCD00010875
InChI-Schlüssel KUCWUAFNGCMZDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-amino-3-nitro, 2-hydroxy-6-nitroaniline, ccris 2544, unii-a7f97zpu2w, 3-nitro-2-aminophenol, 2-amino-3-nitro-phenol, a7f97zpu2w, 2-amino-3-hydroxynitrobenzene, 1-hydroxy-2-amino-3-nitrobenzene, 2-amino-nitrophenol
PubChem CID 4115495
IUPAC-Name 2-Amino-3-nitrophenol
SMILES NC1=C(O)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-nitrophenol
Schmelzpunkt ∼212°C
Menge 5 g
Beilstein 2804307
Formelmasse 154.13
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
2-Amino-3-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >