Learn More
2-Amino-3-Brombenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15428518
2-Amino-3-Brombenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428518
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15428518
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61925.06
CAS: 20776-51-6 | C7H5BrNO2 | 215.03 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20776-51-6
Summenformel C7H5BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.03
MDL-Nummer MFCD03618453
InChI-Schlüssel SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-bromoanthralic acid, 2-amino-3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo, 3-bromoanthranilic acid, 2-amino-3-bromobenzoicacid, 2-amino-3-bromo benzoic acid, buttpark 49\07-48, 2-amino-3-bromo-benzoicacid, zlchem 426
PubChem CID 270259
IUPAC-Name 2-Amino-3-Brombenzoesäure
SMILES NC1=C(Br)C=CC=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-bromobenzoic acid
Schmelzpunkt 174°C to 178°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt 161°C (322°F)
Menge 5 g
Beilstein 2936928
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerJ15Z002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH61925.03,H61925.06
Chargennummer81202972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH61925.03,H61925.06
ChargennummerQ15C039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH61925.03,H61925.06
Name des Produkts
2-Amino-3-Brombenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >