Learn More
2-Amino-3-benzyloxypyrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15419698
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Amino-3-benzyloxypyrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419698
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15419698
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63162.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 110223-15-9 | C11H11N3O | 201.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110223-15-9
Summenformel C11H11N3O
Molekulargewicht (g/mol) 201.23
MDL-Nummer MFCD09838954
InChI-Schlüssel QKEQFJXWHGVJJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-benzyloxypyrazine, 3-benzyloxy pyrazin-2-amine, 2-pyrazinamine,3-phenylmethoxy, 2-pyrazinamine, 3-phenylmethoxy, zlchem 177, pubchem19570, acmc-20a0ri, 2-aminol-3-benzyloxypyrazine, 3-phenylmethoxy-2-pyrazinamine
PubChem CID 13900234
IUPAC-Name 3-Phenylmethoxypyrazin-2-Amin
SMILES NC1=NC=CN=C1OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-benzyloxypyrazine
Menge 1 g
Formelmasse 201.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU13F055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH63162.03,H63162.MD
Name des Produkts
2-Amino-3-benzyloxypyrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >