Learn More
2-Amino-2-Methyl-Propan-1-ol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10020030 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500ml, Flasche aus Braunglas
Click to view available options
500ml, Flasche aus Braunglas
Spezifikation
CAS 124-68-5
Schmelzpunkt 31°C
Farbe Farblos
pH 11.3
Siedepunkt 165°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C4H11NO
MDL-Nummer 8051
Menge 500 mL
Formelmasse 89.14g/mol
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Amino-2-Methyl-Propan-1-ol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical >