Learn More
2-Adamantanaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10215980
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Adamantanaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10215980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10215980
Marke: Thermo Scientific Acros 167300050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10523-68-9 | C10H18ClN | 187.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10523-68-9
Summenformel C10H18ClN
Molekulargewicht (g/mol) 187.71
MDL-Nummer MFCD00074743
InChI-Schlüssel WLDWDRZITJEWRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantanamine hydrochloride, adamantan-2-amine hydrochloride, 2-aminoadamantane hydrochloride, 2-adamantylamine hydrochloride, 2-adamantanamine hcl, 2-adamantanamine, hydrochloride, adamantan-2-ylamine hydrochloride, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-amine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13.7 dec-2-ylamine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-amine, hydrochloride
PubChem CID 25331
IUPAC-Name Adamantan-2-amin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NC1C2CC3CC(C2)CC1C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Adamantanamine hydrochloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Formelmasse 187.71
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0432932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog Number167300050,167300250
ChargennummerA0384996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number167300050,167300250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Adamantanamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
2-Adamantanaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >