Learn More
2-Acetylthiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11444364
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Acetylthiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444364
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11444364
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13062.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2-Acetylthiophene is used as an intermediate in the manufacturing of drugs like Tiamonium Iodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozole, Namirotene, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Acetylthiophen wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Arzneimitteln wie Tiamoniumiodid, Suprovan, Stepronin, Tenonitrozol, Namiroten usw. verwendet
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-15-3
Summenformel C6H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 126.173
MDL-Nummer MFCD00005442
InChI-Schlüssel WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6920
IUPAC-Name 1-Thiophen-2-ylethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetylthiophene
Schmelzpunkt 10°C to 12°C
Dichte 1.168
Siedepunkt 213°C to 214°C
Flammpunkt 91°C (195°F)
Geruch Slightly Sweetish
Brechungsindex 1.566
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 107910
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 126.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA13062.22,A13062.36,A13062.0E
ChargennummerA0436702 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA13062.22,A13062.36,A13062.0E
Chargennummer10237949 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13062.22,A13062.36
Chargennummer10239677 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13062.22,A13062.36
Chargennummer10138637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13062.22,A13062.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetylthiophene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-(2-thienyl)-ethanone
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Acetylthiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >