Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Acetylthiazole |
Dichte | 1.227 |
Siedepunkt | 89°C to 91°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | 78°C (172°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.548 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 109803 |
Formelmasse | 127.17 |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10133184 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A11266.06,A11266.03 |
5017A19W | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11266.06,A11266.03 |
10133184 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11266.06,A11266.03 |
USLF003986 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11266.06,A11266.03 |
10231874 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11266.06,A11266.03 |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Acetylthiazole
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Acetylthiazole