Learn More
2-Acetamidophenol 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10492942
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Acetamidophenol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10492942
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10492942
Marke: Thermo Scientific Acros 102311000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-80-2
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
MDL-Nummer MFCD00002181
InChI-Schlüssel ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamidophenol, n-2-hydroxyphenyl acetamide, 2'-hydroxyacetanilide, o-hydroxyacetanilide, 2-acetaminophenol, 2-hydroxyacetanilide, o-acetamidophenol, o-acetylamino phenol, 2-acetylamino phenol, o-acetaminophenol
PubChem CID 11972
IUPAC-Name N-(2-Hydroxyphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetamidophenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 207°bis 210 °C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3CONHC6H4OH
Menge 100 g
Beilstein 13,37
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol,alkaline solutions,slightly in methanol
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462762 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number102311000
ChargennummerA0453312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number102310250,102311000
ChargennummerA0395515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number102310250,102311000
ChargennummerA0409342 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number102310250,102311000
ChargennummerA0447889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2022 Catalog Number102310250,102311000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetamidophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
2-Acetamidophenol 97 %, Thermo Scientific Chemicals >