Learn More
2',7'-Dichlorfluorescein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11403307
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2',7'-Dichlorfluorescein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403307
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11403307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16212.14
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
2',7'-Dichlorofluorescein is used as an indicator and as a cellular antioxidant activity. It is also used for the determination of carbohydrates and hydrogen peroxide by fluorescence densitometry and chemiluminescence respectively. It is used as an indicator for argentometry by Fajans method. It is also involved in the cellular antioxidant activity assay. It is utilized as an additive in fluorescence and laser studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′,7′-Dichlorfluorescein wird als Indikator und für zelluläre antioxidative Aktivitäten verwendet. Es wird auch zur Bestimmung von Kohlenhydraten und Wasserstoffperoxid mittels Fluoreszenzdensitometrie bzw. Chemolumineszenz eingesetzt. Es dient als Indikator für die Argentometrie nach der Fajans-Methode. Es wird auch in den zellularen Antioxidansaktivitätassay miteinbezogen. Es wird als Additiv in Fluoreszenz- und Laserstudien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol. Leicht löslich in Dimethylsulfoxid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Als Fluoreszenzindikator inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-54-0
Summenformel C20H10Cl2O5
Molekulargewicht (g/mol) 401.195
MDL-Nummer MFCD00005047
InChI-Schlüssel VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',7'-dichlorofluorescein, dichlorofluorescein, unii-56nqm5uzt1, 2,7-dichlorofluorescein, 56nqm5uzt1, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro 2-benzofuran-3,9'-xanthene-1-one, 11,16-dichloro-12,15-dihydroxyspiro 3-hydroisobenzofuran-3,9'-xanthene-1-one
PubChem CID 64944
ChEBI CHEBI:51596
IUPAC-Name 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',7'-Dichlorofluorescein
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and methanol. Slightly dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Formelmasse 401.2
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10240132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/04/2022 Catalog NumberA16212.06,A16212.14
Chargennummer10172799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16212.06,A16212.14
ChargennummerS24B013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16212.06,A16212.14
ChargennummerF2409B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16212.06,A16212.14
ChargennummerH2438A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16212.06,A16212.14
Name des Produkts
2',7'-Dichlorfluorescein, Thermo Scientific Chemicals >