Learn More
2,6-Pyridindicarbonsäurechlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3739-94-4 | C7H3Cl2NO2 | 204.01 g/mol
57.40 CHF - 519.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 3739-94-4
Summenformel C7H3Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 204.01
MDL-Nummer MFCD00006289
InChI-Schlüssel GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 77335
IUPAC-Name Pyridin-2,6-Dicarbonylchlorid
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10448540
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
162130050
5 g Glasflasche
57.40 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10615412
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
162130250
25 g Glasflasche
184.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10249643
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
162131000
100 g Glasflasche
519.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
2,6-Pyridindicarbonsäurechlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals