Learn More
2,6-Dinitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11430063
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,6-Dinitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430063
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11430063
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12120.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 606-22-4 | C6H5N3O4 | 183.123 g/mol
2,6-Dinitroaniline is used for organic synthesis intermediates, dyes intermediates, used in the preparation of 2,6-dinitroiodobenzene. It act as a precursor for various new 1,2,3-trisubstituted halobenzene derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dinitroanilin wird für organische Synthese-Zwischenprodukte und Farbstoffe verwendet. Und es wird auch bei der Herstellung von 2,6-Dinitroiodobenzol verwendet. Es dient als Vorläufer für verschiedene neue 1,2,3-Trissubstituierte Halobenzen-Derivate.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Säuren, sauren Chloriden und Säureanhydriden fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 606-22-4
Summenformel C6H5N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 183.123
MDL-Nummer MFCD00007148
InChI-Schlüssel QFUSCYRJMXLNRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dinitro, 2,6-dinitrobenzenamine, aniline, 2,6-dinitro, unii-8w27g0qbd7, ccris 3108, pubchem22911, wln: wnr bz cnw, acmc-209ml1, 2,6-dinitroaniline, 2,6-dinitro-phenyl-amine
PubChem CID 69070
IUPAC-Name 2,6-Dinitroanilin
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dinitroaniline
Schmelzpunkt ∼136°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1596
Beilstein 2214886
Merck Index 14,3271
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 183.12
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
2,6-Dinitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >