Learn More
2,6-Dimethylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10447490
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,6-Dimethylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10447490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10447490
Marke: Thermo Scientific Acros 116572500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 576-26-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 576-26-1
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00002240
InChI-Schlüssel NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 11335
IUPAC-Name 2,6-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dimethylphenol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 45.0°C to 48.0°C
Farbe Braun-gelb bis farblos
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 203.0°C
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C6H3OH
Menge 250 g
Beilstein 06, 485
Merck Index 15, 10279
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0461001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Artikelnummer116570050,116570051,116570010,116572500,116570025
ChargennummerA0449577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer116570050,116570051,116570010,116572500,116570025
ChargennummerA0398881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer116570050,116570051,116570010,116572500,116570025
ChargennummerA0396211 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer116570050,116570051,116570010,116572500,116570025
ChargennummerA0406614 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer116570050,116570051,116570010,116572500,116570025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylphenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,6-Dimethylphenol
Name des Produkts
2,6-Dimethylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >