Learn More
2,6-Dimethylcyclohexanol, Isomergemisch 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5337-72-4 | C8H16O | 128.21 g/mol
23.32 CHF - 93.87 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 5337-72-4
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.21
MDL-Nummer MFCD00001502
InChI-Schlüssel MOISVRZIQDQVPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylcyclohexanol, cyclohexanol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylcyclohexyl alcohol, ambsclk-255, cyclohexanol,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-cyclohexanol, acmc-20ao81, 2,6-dimethylcyclohexanol,c&t, 2,6-dimethyl-cyclohexan-1-ol, 2,6-dimethylcyclohexanol, mixture of isomers
PubChem CID 21428
IUPAC-Name 2,6-Dimethylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCCC(C1O)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10673363
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
149810050
5 g Glasflasche
23.32 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10322633
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
149810500
50 g Glasflasche
93.87 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
2,6-Dimethylcyclohexanol, Isomergemisch 99 %, Thermo Scientific Chemicals