Learn More
2,6-Dimethylanilin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 87-62-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
34.37 CHF - 356.78 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 87-62-7
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00007747
InChI-Schlüssel UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-xylidine, 2-amino-m-xylene, o-xylidine, 2,6-dimethylbenzenamine, 2-amino-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylphenylamine, benzenamine, 2,6-dimethyl, 2,6-xylylamine, 2-amino-1,3-xylene, 1-amino-2,6-dimethylbenzene
PubChem CID 6896
ChEBI CHEBI:28738
IUPAC-Name 2,6-Dimethylanilin
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10172570
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
115940050
5 g Glasflasche
34.37 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10162620
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
115941000
100 g Glasflasche
41.91 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10753651
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
115945000
500 g Glasflasche
97.79 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Add to basket
10700965
SDS View Documents
Thermo Scientific Acros
115940025
2.5 kg Glasflasche
356.78 CHF
2.50 Kilogramm
Verfügbar ab: 11-06-2025
Add to basket
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
2,6-Dimethylanilin 99 %, Thermo Scientific Chemicals