Learn More
2,6-Dimethyl-γ-pyron, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10102290
Zum Warenkorb hinzufügen
2,6-Dimethyl-γ-pyron, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10102290
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10102290
Marke: Thermo Scientific Acros 116741000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1004-36-0
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
MDL-Nummer MFCD00006579
InChI-Schlüssel VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-4-pyrone, 2,6-dimethyl-gamma-pyrone, 2,6-dimethyl-4-pyranone, 4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl, gamma-2,6-dimethylpyrone, unii-v2d262mf0l, 2,6-dimethyl-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-.gamma.-pyrone, ccris 3601Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 13862
IUPAC-Name 2,6-Dimethylpyran-4-on
SMILES CC1=CC(=O)C=C(O1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethyl-γ-pyrone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 133°C to 137°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 248°C to 250°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 17, 291
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460142 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number116740250,116741000,116745000
ChargennummerA0413937 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number116740250,116741000,116745000
ChargennummerA0416925 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number116740250,116741000,116745000
ChargennummerA0402278 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2022 Catalog Number116740250,116741000,116745000
ChargennummerA0439363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2022 Catalog Number116740250,116741000,116745000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethyl-y-pyrone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
2,6-Dimethyl-γ-pyron, 99%, Thermo Scientific Chemicals >