Learn More
2',6'-Dimethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11472738
2',6'-Dimethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472738
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11472738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16733.22
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2040-04-2 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2040-04-2
MDL-Nummer MFCD00008729
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',6'-Dimethoxyacetophenone
Schmelzpunkt 68°C to 71°C
Siedepunkt 135°C to 136°C (2 mmHg)
Summenformel C10H12O3
Menge 100 g
Beilstein 2048976
Synonym 2',6'-dimethoxyacetophenone, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethanone, 2,6-dimethoxyacetophenone, acetophenone, 2',6'-dimethoxy, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dimethoxyphenyl, usaf k-2801, 2,6-dimethoxy acetophenone, 1-acetyl-2,6-dimethoxybenzene, pubchem3380
InChI-Schlüssel XEUGKOFTNAYMMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1OC)OC
IUPAC-Name 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
PubChem CID 16267
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
2',6'-Dimethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >