Learn More
2,6-Dichloro-4-Nitroanilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11425697
Zum Warenkorb hinzufügen
2,6-Dichloro-4-Nitroanilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425697
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11425697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24283.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is used as dyestuff, agricultural and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für Farbstoffe, Agrarprodukte und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-30-9
Summenformel C6H4Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 207.01
MDL-Nummer MFCD00007677
InChI-Schlüssel BIXZHMJUSMUDOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloran, dicloran, allisan, botran, dcna, ditranil, batran, bortran, resisan, dcna fungicide
PubChem CID 7430
ChEBI CHEBI:27864
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-4-Nitroanilin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Schmelzpunkt 185°C to 192°C
Siedepunkt 130°C (2 mmHg)
Geruch Recognizable
Menge 100 g
Beilstein 1459581
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 207.02
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU23K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberB24283.22,B24283.14,B24283.36
ChargennummerP07J029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberB24283.22
Chargennummer10241201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2022 Catalog NumberB24283.22,B24283.14,B24283.36
Chargennummer.H9291A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24283.22,B24283.14,B24283.36
ChargennummerW29C049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24283.22,B24283.14,B24283.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,6-Dichloro-4-nitro
Name des Produkts
2,6-Dichloro-4-Nitroanilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >