Learn More
2,6-Dichlor-3-Nitrotoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11498877
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2,6-Dichlor-3-Nitrotoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498877
10 g
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11498877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20520.09
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
2,6-Dichloro-3-nitrotoluene, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dichloro-3-Nitrotoluol, wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29682-46-0
Summenformel C7H5Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 206.02
MDL-Nummer MFCD00024185
InChI-Schlüssel WBNZUUIFTPNYRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-3-nitrotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl-4-nitro, 2,4-dichloro-3-methylnitrobenzene, pubchem4540, acmc-209hao, ksc495g5p, wbnzuuiftpnyrn-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-3-methyl-1-nitrobenzene, 1,3-dichloro-2-methyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 97155
IUPAC-Name 1,3-dichlor-2-methyl-4-nitrobenzol
SMILES CC1=C(Cl)C=CC(=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-3-nitrotoluene
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2259855
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 206.03
Reinheit (%) 99%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,6-Dichlor-3-Nitrotoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >