Learn More
2,6-Dichloro-3-Nitrobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichloro-3-nitrobenzonitrile |
Schmelzpunkt | 106°C to 109°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 2113045 |
Formelmasse | 217.01 |
Reinheit (%) | 98% |
Name des Produkts
2,6-Dichloro-3-Nitrobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur