Learn More
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10274420
Verfügbar ab: 08-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10274420 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10274420
Marke: Thermo Scientific Acros 112992500
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 128-37-0 | C15H24O | 220.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-37-0
Summenformel C15H24O
Molekulargewicht (g/mol) 220.35
MDL-Nummer MFCD00011644
InChI-Schlüssel NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC-Name 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 69.0°C to 71.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 265.0°C
Flammpunkt 127°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel [(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
Menge 250 g
Beilstein 06, III, 2073
Fieser 15,113
Merck Index 15, 1550
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in toluene, soluble in methanol, ethanol, isopropanol, acetone, benzene, methyl ethyl ketone, petroleum ether,, cellowolve and most other hydrocarbon solvents
Viskosität 3.47 mm2/s (0°C)
Formelmasse 220.35
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >