Learn More
2,5-Dimethyl-2,5-di(Tert-Butylperoxy)hexan, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10153191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Radikalstarter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-63-7
Summenformel C16H34O4
Molekulargewicht (g/mol) 290.44
InChI-Schlüssel DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym varox, 2,5-dimethyl-2,5-di tert-butylperoxy hexane, 2,5-bis tert-butylperoxy-2,5-dimethylhexane, triqanox xq 8, kayahexa ad 40c, lupersol 101, luperco 101xl, luperox 101, perhexa 3m40, varox 50
PubChem CID 6545
IUPAC-Name 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexan
SMILES CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethyl-2, 5-di(tert-butylperoxy)hexane
Schmelzpunkt 6,0 °C
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 55.0°C to 57.0°C (7.0 mmHg)
Flammpunkt 68°C
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.4200 to 1.4240
Menge 100 g
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in organic solvents,soluble in alcohol
Viskosität 6.4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 290.44
Reinheit (%) 92%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Organisches Peroxid Typ C & D
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Name des Produkts
2,5-Dimethyl-2,5-di(Tert-Butylperoxy)hexan, 92 %, Thermo Scientific Chemicals >