Learn More
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10653363
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-71-5
Summenformel C2H2N2S3
Molekulargewicht (g/mol) 150.23
MDL-Nummer MFCD00003103
InChI-Schlüssel BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, bismuthiol i, dimercaptothiadiazole, bismuththiol, 2,5-dimercaptothiadiazole, usaf a-8354, bismuthiol, py 61h, bismuththiol iMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2723630
IUPAC-Name 1,3,4-Thiadiazolidin-2,5-Dithion
SMILES S=C1NNC(=S)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 161°C to 165°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 27, 677
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L water (20°C)
Formelmasse 150.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0430946 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Catalog Number
ChargennummerA0428529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2023 Catalog Number115310050,115310250,115311000
ChargennummerA0400843 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2023 Catalog Number115310050,115310250,115311000
ChargennummerA0445872 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2022 Catalog Number115310050,115310250,115311000
ChargennummerA0417200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2022 Catalog Number115310050,115310250,115311000
Name des Produkts
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >