Learn More
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11495987
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495987
250 g
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Artikelnummer. 11495987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25028.30
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 332-77-4 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 332-77-4
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
MDL-Nummer MFCD00003220
InChI-Schlüssel WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis+trans, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, mixture of cis and trans, pubchem6933, ksc490q3d, furan,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran,c&t, 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran,c&t, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans
PubChem CID 78974
IUPAC-Name 2,5-Dimethoxy-2,5-dimethoxyfuran
SMILES COC1OC(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran
Namenshinweis cis + trans
Schmelzpunkt <-40°C
Dichte 1.072
Siedepunkt 160°C to 162°C
Flammpunkt 47°C (116°F)
Brechungsindex 1.435
Menge 250 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 113225
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10116644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2023 Catalog NumberB25028.22,B25028.0B,B25028.30,B25028,B25028.18,B25028.36
Chargennummer10116644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25028.22,B25028.0B,B25028.30,B25028.18
Name des Produkts
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >