Learn More
Thermo Scientific™ 2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans, 99 % Artikelnummer.: 15443277
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ 2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans, 99 %
Artikelnummer. 15443277
50 g
Click to view available options
50 g
Artikelnummer. 15443277
Marke: Thermo Scientific™ B25028.18
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 332-77-4 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 332-77-4
Schmelzpunkt <-40°
Dichte 1.072
Siedepunkt 160-162°
Flammpunkt 47°(116°F)
Summenformel C6H10O3
MDL-Nummer MFCD00003220
Menge 50 g
UN-Nummer UN1993
Synonym 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran;
InChI-Schlüssel WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC1OC(OC)C=C1
IUPAC-Name 2,5-Dimethoxy-2,5-dimethoxyfuran
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10116644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2023 Catalog NumberB25028.22,B25028.0B,B25028.30,B25028,B25028.18,B25028.36
Chargennummer10116644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25028.22,B25028.0B,B25028.30,B25028.18
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans, 99 % >