Learn More
2,5-Dichlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dichlorobenzonitrile |
Schmelzpunkt | 128°C to 131°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 2045293 |
Formelmasse | 172.01 |
Reinheit (%) | 98% |
Name des Produkts
2,5-Dichlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur