Learn More
2,5-Diaminohydrochinon-Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11425087
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,5-Diaminohydrochinon-Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425087
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
Artikelnummer. 11425087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21969.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 24171-03-7 | C6H10Cl2N2O2 | 213.058 g/mol
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride is used in the preparation of polymers, synthetically cross-linked polyimide and silica hybrid films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Diaminohydrochinon-dihydrochlorid wird bei der Herstellung von Polymeren, synthetisch quervernetzten Hybridfolien aus Polyimid und Kieselgel, verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Es kann sich bei Lagerung schwarz-violett verfärben. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24171-03-7
Summenformel C6H10Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 213.058
MDL-Nummer MFCD00239416
InChI-Schlüssel NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride, 2,5-diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, acmc-20aobi, 1,4-benzenediol, 2,5-diamino-, dihydrochloride, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol, chloride, chloride, 1,4-benzenediol,2,5-diamino-,hydrochloride 1:2, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol-hydrogen chloride 1/2, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, technical at
PubChem CID 16212088
IUPAC-Name 2,5-Diaminobenzol-1,4-Diol;dihydrochlorid
SMILES C1=C(C(=CC(=C1O)N)O)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 213.06
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Diamino-1,4-dihydroxybenzenedihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Name des Produkts
2,5-Diaminohydrochinon-Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >