Learn More
2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
49.98 CHF - 136.48 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 17266-30-7
Summenformel C10H7ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 226.674
MDL-Nummer MFCD00052308
InChI-Schlüssel QQKKTOPRRGBBCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo b thiophene-3-acetic acid, 2-5-chlorobenzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, benzo b thiophene-3-acetic acid, 5-chloro, 5-chloro-1-benzothien-3-yl acetic acid, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, maybridge4_002620, acmc-20am45
PubChem CID 205058
IUPAC-Name 2-(5-Chlor-1-benzothiazol-3-yl)Essigsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CC(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10551112
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
MWP00086CB
250 mg
49.98 CHF
250 Milligramm
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10446282
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
MWP00086DA
1 g
136.48 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 31-07-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™