Learn More
2-(5-Brom-2-thienyl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10481114
Verfügbar ab: 18-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-(5-Brom-2-thienyl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10481114
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10481114
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC02210EB
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 123784-07-6
Summenformel C9H6BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 240.12
MDL-Nummer MFCD00120466
InChI-Schlüssel AKNKWLQVFAYRRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-bromo-2-thienyl pyridine, 2-5-bromothiophen-2-yl pyridine, 2-5-bromothien-2-yl pyridine, pyridine,2-5-bromo-2-thienyl, acmc-20mqrz, 5-bromo-2-2-pyridyl thiophene, 2-5-bromo-2-thiophenyl pyridine, 2-bromo-5-2-pyridinyl thiophene, 2-5-bromanylthiophen-2-yl pyridine, 2-5-bromo-thiophen-2-yl-pyridine
PubChem CID 736483
IUPAC-Name 2-(5-Bromthiophen-2-yl)Pyridin
SMILES BrC1=CC=C(S1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 25 g
Formelmasse 240.12
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-(5-Brom-2-thienyl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™ >