Learn More
2-(4-nitrophenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15470788
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-(4-nitrophenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470788
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15470788
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54504.06
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ist ein Phosphatschutzreagenz und O6 von Desoxyguanosin.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-27-6
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.164
MDL-Nummer MFCD00010202
InChI-Schlüssel IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethanol, 4-nitrobenzeneethanol, 2-p-nitrophenyl ethanol, benzeneethanol, 4-nitro, p-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethan-1-ol, phenethyl alcohol, p-nitro, ccris 6079, 4-nitrophenethylalcohol
PubChem CID 7494
IUPAC-Name 2-(4-Nitrophenyl)ethanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Schmelzpunkt 59°C to 62°C
Siedepunkt 177°C (16 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1866148
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP25I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberH54504.14,H54504.06
ChargennummerS19J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2023 Catalog NumberH54504.14,H54504,H54504.06
ChargennummerN20J019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberH54504.14,H54504.06
ChargennummerN03I032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH54504.03,H54504.14,H54504.06
Chargennummer81202587 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54504.03,H54504.14,H54504.06
Name des Produkts
2-(4-nitrophenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >