Learn More
2-(4-Morpholinyl)ethylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358585
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-(4-Morpholinyl)ethylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358585
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Artikelnummer. 11358585
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12046.04
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-(4-Morpholinyl)ethylisothiocyanat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit, Aminen, Alkoholen und Oxidationsmitteln. Vor Wärme schützen. Feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63224-35-1
Summenformel C7H12N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 172.25
MDL-Nummer MFCD00041221
InChI-Schlüssel SDNSCXCXVQHBGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinoethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl morpholine, 2-4-morpholino ethyl isothiocyanate, 2-morpholinoethylisothiocyanate, 4-2-isothiocyanato-ethyl-morpholine, 2-morpholin-4-ylethanisothiocyanate, 2-4-morpholinyl ethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl morpholine #Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 143957
IUPAC-Name 4-(2-Isothiocyanatoethyl)morpholin
SMILES S=C=NCCN1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Morpholinyl)ethyl isothiocyanate
Dichte 1.11
Siedepunkt 162°C to 163°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.539
Menge 2 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1210530
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 172.25
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ20K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberL12046.04
ChargennummerR20K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Catalog NumberL12046.04
ChargennummerR15J032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2023 Catalog NumberL12046.04
ChargennummerY29E034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2022 Catalog NumberL12046.04
ChargennummerS06I028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2022 Catalog NumberL12046.04
Name des Produkts
2-(4-Morpholinyl)ethylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >