Learn More
2-(4-Methyl-6,7-dihydro-4H-thieno-[3,2-c]-pyran-4-yl)-ethanol, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11376845
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-(4-Methyl-6,7-dihydro-4H-thieno-[3,2-c]-pyran-4-yl)-ethanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376845
5 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 11376845
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC61809DE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 898289-60-6
Summenformel C10H14O2S
Molekulargewicht (g/mol) 198.28
MDL-Nummer MFCD09702404
InChI-Schlüssel UTWVZRFJFAVPIU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 2-4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-ethanol,6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-ol, 4-2-hydroxyethyl-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-olMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24229641
SMILES CC1(CCO)OCCC2=C1C=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Methyl-6, 7-dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)ethanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
IUPAC-Name 2-(4-Methyl-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyran-4-yl)ethanol
Formelmasse 198.28
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-(4-Methyl-6,7-dihydro-4H-thieno-[3,2-c]-pyran-4-yl)-ethanol, 95 %, Thermo Scientific™ >