Learn More
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11392396
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392396
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11392396
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06158.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 702-23-8 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol is used as an internal standard in the fluorous biphasic catalysis reaction. It is used in the preparation of 4-(2-iodoethyl)phenol, by refluxing it with 47% hydriodic acid. It may be used in the preparation of (2R*,4R*)-1-n-butyl-2-methyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline and (2R*,4S*)-1-n-butyl-2-methyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-6-methoxy-1,2,3,4- tetrahydroquinoline. It is used for foods, perfumes, and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol wird als interner Standard in der fluorierten biphasischen Katalysereaktion verwendet. Es wird bei der Herstellung von 4-(2-Iodoethyl)phenol verwendet, indem es mit 47 % Iodwasserstoffsäure refluxiert wird. Es kann zur Herstellung von (2R*,4R*)-1-n-Butyl-2-Methyl-4-(2 -Oxopyrrolidin-1-yl)-6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydrochinolin und (2R*,4S*)-1-n-Butyl-2-Methyl-4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)-6 -Methoxy-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin verwendet werden. Es wird für Lebensmittel, Parfüms und Kosmetika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Lagerung bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 702-23-8
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.193
MDL-Nummer MFCD00002900
InChI-Schlüssel AUWDOZOUJWEPBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxyphenethyl alcohol, 4-methoxybenzeneethanol, benzeneethanol, 4-methoxy, p-methoxyphenethyl alcohol, 2-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, unii-3mwl5nze9k, 3mwl5nze9k, 4-2-hydroxyethyl anisole, 2-4-methoxyphenyl-ethanol
PubChem CID 69705
IUPAC-Name 2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Schmelzpunkt 26°C to 30°C
Siedepunkt 334°C to 336°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.537
Menge 50 g
Beilstein 2043563
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,Methanol.
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >