Learn More
2-(4-Hydroxyphenylazo)Benzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2- (4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid |
Schmelzpunkt | 205°C to 207°C |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1842696 |
Formelmasse | 242.23 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251653 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A10333.18,A10333.09 |
10248674 | Analysenzertifikat | 05/12/2023 | A10333.18,A10333.09,A10333.30 |
10237530 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A10333.18,A10333.09 |
B7450A | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10333.18,A10333.09 |
E1314C | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10333.18,A10333.09 |
Name des Produkts
2-(4-Hydroxyphenylazo)Benzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur