Learn More
2,4-Sorbinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10172770
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,4-Sorbinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10172770 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10172770
Marke: Thermo Scientific Acros 120535000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 110-44-1 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-44-1
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.13
MDL-Nummer MFCD00002703
InChI-Schlüssel WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Synonym sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
IUPAC-Name (2E,4E)-Hexa-2,4-diensäure
SMILES C\C=C\C=C\C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Hexadienoic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Farbe Cremefarben oder weiß
Flammpunkt 127°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3CH=CHCH=CHCO2H
Menge 500 g
Beilstein 02, 483
Fieser 15,296
Merck Index 15, 8847
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,very soluble in diethyl ether
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
2,4-Sorbinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >