Learn More
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol |
Schmelzpunkt | 40°C to 44°C |
Siedepunkt | 138°C to 141°C (8 mmHg) |
Menge | 2 g |
Beilstein | 3239377 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 166.22 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10115963 | Analysenzertifikat | 02/11/2023 | L05597.04,L05597.09 |
10115936 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | L05597.04,L05597.09 |
10115963 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | L05597.04,L05597.09 |
GBFA022762 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | L05597.04,L05597.09 |