Learn More
2,4-Dinitrophenylthiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Dinitrophenyl thiocyanate |
Schmelzpunkt | 138°C to 140°C |
Geruch | Irritating |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1983292 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 225.18 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10168739 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B24147.06,B24147.14,B24147.22 |
10145839 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B24147.06,B24147.14,B24147.22 |
10172734 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B24147.06,B24147.14,B24147.22 |
J09T025 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B24147.06,B24147.14,B24147.22 |