Learn More
2,4-Dinitrophenylthiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11411167
2,4-Dinitrophenylthiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411167
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11411167
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24147.14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1594-56-5
Summenformel C7H3N3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 225.178
MDL-Nummer MFCD00047702
InChI-Schlüssel XQDQRCRASHAZBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dntb, nirit, trirodazeen, gryzbol, grzybol, 2,4-dinitrothiocyanobenzene, nirit supra, tri-rodazene, 2,4-dinitrothiocyanatobenzene, rhodandinitrobenzol
PubChem CID 15325
ChEBI CHEBI:53051
IUPAC-Name (2,4-Dinitrophenyl)thiocyanat
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])SC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dinitrophenyl thiocyanate
Schmelzpunkt 138°C to 140°C
Geruch Irritating
Menge 25 g
Beilstein 1983292
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 225.18
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10168739 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24147.06,B24147.14,B24147.22
Chargennummer10145839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24147.06,B24147.14,B24147.22
Chargennummer10172734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24147.06,B24147.14,B24147.22
ChargennummerJ09T025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24147.06,B24147.14,B24147.22
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,4-Dinitrophenylthiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >