Learn More
2',4'-Dimethylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 89-74-7 | C10H12O | 148.205 g/mol
0.05 CHF - 397.31 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 89-74-7
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.205
MDL-Nummer MFCD00003571
InChI-Schlüssel HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dimethylacetophenone, 1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2,4-dimethylacetophenone, 4-acetyl-m-xylene, ethanone, 1-2,4-dimethylphenyl, acetyl-m-xylene, 1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2',4'-dimethyl, unii-8k29me27ya, methyl 2,4-dimethylphenyl ketone
PubChem CID 6985
IUPAC-Name 1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanon
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11449873
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12992.09
10 g
0.05 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11459873
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12992.18
50 g
124.00 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11469873
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12992.30
250 g
397.31 CHF
250 Gramm
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P280i-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P501c
H302+H332-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 201-935-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
2',4'-Dimethylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals