Learn More
2',4'-Dimethylacetanilid, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15491918
2',4'-Dimethylacetanilid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491918
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15491918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55605.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2050-43-3
Summenformel C10H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
MDL-Nummer MFCD00026125
InChI-Schlüssel PJEIIBXJUDOMAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,4-dimethylphenyl acetamide, 2',4'-dimethylacetanilide, 2,4-dimethylacetanilide, 4-acetamido-m-xylene, 2',4'-acetoxylidine, 2',4'-acetoxylidide, acetamide, n-2,4-dimethylphenyl, acetanilide, 2',4'-dimethyl, n-acetyl-2,4-xylidine, unii-3u0w52hz1h
PubChem CID 16303
IUPAC-Name N-(2,4-dimethylphenyl)acetamid
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',4'-Dimethylacetanilide
Schmelzpunkt 129°C to 132°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2',4'-Dimethylacetanilid, 98 %, Thermo Scientific™ >